2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400212-5G OR400212-1G
APOSOR400212-5GEA 86.2 EUR
APOSOR400212-5G APOSOR400212-1G
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
2'-Bromo-4'-chloroacetophenone
Formule: C₈H₆BrClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02683063
CAS nummer: 825-40-1