4-Ethynylbenzoic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400230-1G OR400230-25G OR400230-5G
APOSOR400230-1GEA 35.1 EUR
APOSOR400230-1G APOSOR400230-25G APOSOR400230-5G
4-Ethynylbenzoic acid 95%
4-Ethynylbenzoic acid
Formule: C₉H₆O₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00168819
CAS nummer: 10602-00-3