4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Diethyl 4-oxoheptanedioate
OR40025-25G OR40025-10G OR40025-100G
APOSOR40025-25GEA 24.9 EUR
APOSOR40025-25G APOSOR40025-10G APOSOR40025-100G
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester 97%
4-Oxoheptanedioc acid diethyl ester
Formule: C₁₁H₁₈O₅
MW: 230.26 g/mol
Kookpunt: 144 °C/0.6mmHg
Dichtheid: 1.073 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009210
CAS nummer: 6317-49-3