4-(Imidazol-1-yl)benzylamine 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR40029-1G OR40029-10G OR40029-5G
APOSOR40029-1GEA 275 EUR
APOSOR40029-1G APOSOR40029-10G APOSOR40029-5G
4-(Imidazol-1-yl)benzylamine 95+%
4-(Imidazol-1-yl)benzylamine
Formule: C₁₀H₁₁N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213154
CAS nummer: 65113-25-9