2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4003-1G OR4003-5G
APOSOR4003-1GEA 90.6 EUR
APOSOR4003-1G APOSOR4003-5G
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid 97%
2,4,6-Trimethoxyphenylboronic acid
Formule: C₉H₁₃BO₅
Smeltpunt: 96…100 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD01114642
CAS nummer: 135159-25-0