Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400300-1G OR400300-250MG OR400300-5G
APOSOR400300-1GEA 86.2 EUR
APOSOR400300-1G APOSOR400300-250MG APOSOR400300-5G
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Methyl-2-(bromomethyl)-5-chlorobenzoate
Formule: C₉H₈BrClO₂
Kookpunt: 149…152 °C/8mmHg
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06804577
CAS nummer: 668262-52-0