Methyl 5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
OR400313-1G OR400313-250MG OR400313-5G
APOSOR400313-1GEA 90.6 EUR
APOSOR400313-1G APOSOR400313-250MG APOSOR400313-5G
Methyl 5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Methyl-5-bromo-2-(bromomethyl)benzoate
Formule: C₉H₈Br₂O₂
MW: 307.98 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11505949
CAS nummer: 79670-17-0