1-Ethynyl-4-nitrobenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Nitrophenylacetylene
OR400334-1G OR400334-5G OR400334-25G
APOSOR400334-1GEA 22 EUR
APOSOR400334-1G APOSOR400334-5G APOSOR400334-25G
1-Ethynyl-4-nitrobenzene 95%
1-Ethynyl-4-nitrobenzene
Formule: C₈H₅NO₂
Smeltpunt: 148…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024794
CAS nummer: 937-31-5