3-Iodo-4-nitrophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400409-1G OR400409-5G
APOSOR400409-1GEA 0 EUR
APOSOR400409-1G APOSOR400409-5G
3-Iodo-4-nitrophenol
3-Iodo-4-nitrophenol
Formule: C₆H₄INO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11617270
CAS nummer: 50590-07-3