4-Iodo-3-nitroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400414-25G OR400414-5G
APOSOR400414-25GEA 86.2 EUR
APOSOR400414-25G APOSOR400414-5G
4-Iodo-3-nitroanisole
4-Iodo-3-nitroanisole
Formule: C₇H₆INO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00024195
CAS nummer: 58755-70-7