Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzoate
OR40042-1G OR40042-5G OR40042-25G
APOSOR40042-1GEA 22 EUR
APOSOR40042-1G APOSOR40042-5G APOSOR40042-25G
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate 95+%
Methyl-4-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzenecarboxylate
Formule: C₉H₉NO₆
MW: 227.18 g/mol
Smeltpunt: 159…161 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06203667
CAS nummer: 42590-00-1