3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400468-1G OR400468-250MG
APOSOR400468-1GEA 26.3 EUR
APOSOR400468-1G APOSOR400468-250MG
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid 99%
3-Chloro-2-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08277278
CAS nummer: 179898-50-1