3-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400472-25G OR400472-5G
APOSOR400472-25GEA 61.4 EUR
APOSOR400472-25G APOSOR400472-5G
3-(Benzyloxy)benzaldehyde 98%
3-(Benzyloxy)benzaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂
Smeltpunt: 55…59 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003367
CAS nummer: 1700-37-4