2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400479-1G OR400479-25G OR400479-5G
APOSOR400479-1GEA 22 EUR
APOSOR400479-1G APOSOR400479-25G APOSOR400479-5G
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
2-Chloro-6-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₃
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD04039878
CAS nummer: 385370-80-9