2-Chloro-5-methylpyrazine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40049-1G OR40049-250MG
APOSOR40049-1GEA 173 EUR
APOSOR40049-1G APOSOR40049-250MG
2-Chloro-5-methylpyrazine 97%
2-Chloro-5-methylpyrazine
Formule: C₅H₅ClN₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00055039
CAS nummer: 59303-10-5