2-Bromo-5-iodobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4005-1G OR4005-25G OR4005-5G
APOSOR4005-1GEA 22 EUR
APOSOR4005-1G APOSOR4005-25G APOSOR4005-5G
2-Bromo-5-iodobenzoic acid
2-Bromo-5-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄BrIO₂
Smeltpunt: 171…175 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00079716
CAS nummer: 25252-00-0