2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400521-1G OR400521-5G OR400521-10G
APOSOR400521-1GEA 38 EUR
APOSOR400521-1G APOSOR400521-5G APOSOR400521-10G
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
2-Bromo-3-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD15527595
CAS nummer: 90407-21-9
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III