5-Methylpyrazin-2(1H)-one
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40054-1G OR40054-5G
APOSOR40054-1GEA 205 EUR
APOSOR40054-1G APOSOR40054-5G
5-Methylpyrazin-2(1H)-one
5-Methylpyrazin-2(1H)-one
Formule: C5H6N2O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01693937
CAS nummer: 20721-17-9