2-Iodo-4-methoxyaniline 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400551-1G OR400551-5G
APOSOR400551-1GEA 77.5 EUR
APOSOR400551-1G APOSOR400551-5G
2-Iodo-4-methoxyaniline 95%
2-Iodo-4-methoxyaniline
Formule: C₇H₈INO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07776739
CAS nummer: 191348-14-8