3-Bromo-5-chloroanisole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400559-25G OR400559-5G
APOSOR400559-25GEA 74.9 EUR
APOSOR400559-25G APOSOR400559-5G
3-Bromo-5-chloroanisole
3-Bromo-5-chloroanisole
Formule: C₇H₆BrClO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11035921
CAS nummer: 174913-12-3