3-(Dimethylamino)benzaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
3-(N,N-Dimethylamino)benzaldehyde
OR400567-250MG
OR400567-1G
APOSOR400567-250MGEA
114
EUR
APOSOR400567-250MG
APOSOR400567-1G
3-(Dimethylamino)benzaldehyde 95%
3-(Dimethylamino)benzaldehyde
Formule:
C₉H₁₁NO Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD05148649 CAS nummer: 619-22-7 |