2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400585-1G OR400585-5G OR400585-10G
APOSOR400585-1GEA 46.8 EUR
APOSOR400585-1G APOSOR400585-5G APOSOR400585-10G
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol 95%
2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol
Formule: C₁₀H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060356
CAS nummer: 61040-78-6