2-Phenylethylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4006-1G OR4006-5G
APOSOR4006-1GEA 22 EUR
APOSOR4006-1G APOSOR4006-5G
2-Phenylethylboronic acid
2-Phenylethylboronic acid
Formule: C₈H₁₁BO₂
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631226
CAS nummer: 34420-17-2