4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400602-1G OR400602-250MG
APOSOR400602-1GEA 48.3 EUR
APOSOR400602-1G APOSOR400602-250MG
4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
4-Iodo-3-methoxybenzenecarboxylic acid
Formule: C₈H₇IO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09753732
CAS nummer: 282087-44-9