7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400610-1G OR400610-5G
APOSOR400610-1GEA 109 EUR
APOSOR400610-1G APOSOR400610-5G
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
7-Bromo[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridin-2-amine
Formule: C₆H₅BrN₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11846606
CAS nummer: 882521-63-3