4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400615-25G OR400615-100G
APOSOR400615-25GEA 68.7 EUR
APOSOR400615-25G APOSOR400615-100G
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde 97%
4-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrNO₃
Smeltpunt: 95…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00463687
CAS nummer: 5551-12-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III