2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40063-1G OR40063-5G OR40063-25G
APOSOR40063-1GEA 33.7 EUR
APOSOR40063-1G APOSOR40063-5G APOSOR40063-25G
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
2-Amino-4-(methoxycarbonyl)benzoic acid
Formule: C₉H₉NO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08690068
CAS nummer: 85743-02-8