1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400630-100G OR400630-25G OR400630-5G
APOSOR400630-100GEA 113 EUR
APOSOR400630-100G APOSOR400630-25G APOSOR400630-5G
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-4-iodobenzene
Formule: C₆H₃BrCl
Smeltpunt: 38…39 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04973904
CAS nummer: 535934-25-9