3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400649-1G OR400649-25G OR400649-5G
APOSOR400649-1GEA 24.9 EUR
APOSOR400649-1G APOSOR400649-25G APOSOR400649-5G
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
3-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₄ClNO
MW: 153.5700 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999455
CAS nummer: 13073-27-3