Ethyl-4-chloronicotinate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40065-1G OR40065-250MG OR40065-5G
APOSOR40065-1GEA 570 EUR
APOSOR40065-1G APOSOR40065-250MG APOSOR40065-5G
Ethyl-4-chloronicotinate
Ethyl-4-chloronicotinate
Formule: C₈H₈ClNO₂
Kookpunt: 85 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05664028
CAS nummer: 37831-62-2