3-Bromo-o-anisaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-methoxybenzaldehyde
OR400651-1G OR400651-5G
APOSOR400651-1GEA 93.5 EUR
APOSOR400651-1G APOSOR400651-5G
3-Bromo-o-anisaldehyde
3-Bromo-o-anisaldehyde
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215.0400 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09834811
CAS nummer: 88275-87-0