3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400655-1G OR400655-5G
APOSOR400655-1GEA 68.7 EUR
APOSOR400655-1G APOSOR400655-5G
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
3-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09999135
CAS nummer: 223778-54-9