1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400660-25G OR400660-5G
APOSOR400660-25GEA 146 EUR
APOSOR400660-25G APOSOR400660-5G
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene 99%
1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Formule: C₆H₃BrClI
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09907935
CAS nummer: 450412-28-9