4-Bromobenzene-1,2-diol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400662-1G OR400662-5G OR400662-10G
APOSOR400662-1GEA 26.3 EUR
APOSOR400662-1G APOSOR400662-5G APOSOR400662-10G
4-Bromobenzene-1,2-diol
4-Bromobenzene-1,2-diol
Formule: C₆H₅BrO₂
Smeltpunt: 87 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00869769
CAS nummer: 17345-77-6