3-Methoxy-o-phenylenediamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400685-1G OR400685-250MG OR400685-5G
APOSOR400685-1GEA 114 EUR
APOSOR400685-1G APOSOR400685-250MG APOSOR400685-5G
3-Methoxy-o-phenylenediamine
3-Methoxy-o-phenylenediamine
Formule: C₇H₁₀N₂O
Smeltpunt: 39…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08276903
CAS nummer: 37466-89-0