4-Pentylphenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR4007-5G OR4007-25G OR4007-100G
APOSOR4007-5GEA 22 EUR
APOSOR4007-5G APOSOR4007-25G APOSOR4007-100G
4-Pentylphenylboronic acid 97%
4-Pentylphenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₇BO₂
Smeltpunt: 82…84 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00995151
CAS nummer: 121219-12-3