2-Amino-5-ethoxypyrazine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR40077-1G
OR40077-250MG
APOSOR40077-1GEA
342
EUR
APOSOR40077-1G
APOSOR40077-250MG
2-Amino-5-ethoxypyrazine
2-Amino-5-ethoxypyrazine
Formule:
C₆H₉N₃O Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD09909690 CAS nummer: 647843-58-1 |