2-Bromo-5-iodobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR400771-1G
OR400771-5G
APOSOR400771-1GEA
30.8
EUR
APOSOR400771-1G
APOSOR400771-5G
2-Bromo-5-iodobenzonitrile 98%
2-Bromo-5-iodobenzonitrile
Formule:
C₇H₃BrIN Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD09025663 CAS nummer: 1252046-13-1 |