3-Bromo-4-iodobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400773-1G OR400773-5G OR400773-10G
APOSOR400773-1GEA 22 EUR
APOSOR400773-1G APOSOR400773-5G APOSOR400773-10G
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
3-Bromo-4-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09800817
CAS nummer: 1000577-94-5