3-Bromo-4-iodoaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400799-1G OR400799-5G
APOSOR400799-1GEA 35.1 EUR
APOSOR400799-1G APOSOR400799-5G
3-Bromo-4-iodoaniline 97%
3-Bromo-4-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09753717
CAS nummer: 860435-38-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III