5-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR40080-1G OR40080-5G OR40080-25G
APOSOR40080-1GEA 58.4 EUR
APOSOR40080-1G APOSOR40080-5G APOSOR40080-25G
5-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxypyrazine-2-carboxylic acid
Formule: C6H6N2O3
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10697773
CAS nummer: 40155-42-8