3-Bromo-2-iodoaniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400863-1G OR400863-250MG OR400863-5G
APOSOR400863-1GEA 129 EUR
APOSOR400863-1G APOSOR400863-250MG APOSOR400863-5G
3-Bromo-2-iodoaniline
3-Bromo-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16622211
CAS nummer: 150908-00-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III