4-Bromo-3-iodoaniline 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR400870-250MG OR400870-1G OR400870-5G
APOSOR400870-250MGEA 90.6 EUR
APOSOR400870-250MG APOSOR400870-1G APOSOR400870-5G
4-Bromo-3-iodoaniline 95+%
4-Bromo-3-iodoaniline
Formule: C₆H₅BrIN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16622212
CAS nummer: 63037-64-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III