5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR40090-1G OR40090-500MG
APOSOR40090-1GEA 900 EUR
APOSOR40090-1G APOSOR40090-500MG
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate 95+%
5-Chloro-2-methoxy-3-nitrophenylbenzenecarboxylate
Formule: C₁₄H₁₀ClNO₅
Smeltpunt: 123…125 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140275
CAS nummer: 1221792-84-2