3-Chloro-4-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400917-1G OR400917-250MG
APOSOR400917-1GEA 310 EUR
APOSOR400917-1G APOSOR400917-250MG
3-Chloro-4-iodophenol
3-Chloro-4-iodophenol
Formule: C₆H₄ClIO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD17000018
CAS nummer: 855403-42-8