6-Bromobenzo[b]thiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400926-1G OR400926-5G
APOSOR400926-1GEA 36.6 EUR
APOSOR400926-1G APOSOR400926-5G
6-Bromobenzo[b]thiophene
6-Bromobenzo[b]thiophene
Formule: C₈H₅BrS
Smeltpunt: 56…60 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD11226847
CAS nummer: 17347-32-9