2,2'-Furil dioxime 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR400953-5G OR400953-1G
APOSOR400953-5GEA 547 EUR
APOSOR400953-5G APOSOR400953-1G
2,2'-Furil dioxime 97%
2,2'-Furil dioxime
Mixture of isomers
Formule: C₁₀H₈N₂O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00075315
CAS nummer: 522-27-0