2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400965-1G OR400965-5G
APOSOR400965-1GEA 24.6 EUR
APOSOR400965-1G APOSOR400965-5G
2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
2-Chloro-5-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11845925
CAS nummer: 13719-61-4