2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400971-1G OR400971-5G
APOSOR400971-1GEA 93.5 EUR
APOSOR400971-1G APOSOR400971-5G
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
2-Chloro-6-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₆ClNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019743
CAS nummer: 6575-10-6