4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR400975-1G OR400975-5G
APOSOR400975-1GEA 26 EUR
APOSOR400975-1G APOSOR400975-5G
4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
4-Chloro-2-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₇ClO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08703355
CAS nummer: 53581-86-5